Learn More
3-hidroxiisobutiril CoA, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyisobutyryl CoA |
| CAS | 9025-88-1 |
| Fórmula molecular | C25 H42 N7 O18 P3 S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxyisobutyryl Coenzyme A Hydrolase, 3-Hydroxyisobutyryl CoA Hydrolase, 3-Hydroxyisobutyryl Coenzyme A, 3-Hydroxyisobutyryl Coenzyme A Hydrolase, E.C. 3.1.2.4, EC 3.1.2.4, β-Hydroxyisobutyryl-CoA Hydrolase, β-Hydroxyisobutyryl-coenzyme A Hydrolase |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H42N7O18P3S/c1-13(8-33)24(38)54-7-6-27-15(34)4-5-28-22(37)19(36)25(2,3)10-47-53(44,45)50-52(42,43)46-9-14-18(49-51(39,40)41)17(35)23(48-14)32-12-31-16-20(26)29-11-30-21(16)32/h11-14,17-19,23,33,35-36H,4-10H2,1-3H3,(H,27,34)(H,28,37)(H,42,43)(H,44,45)(H2,26,29,30)(H2,39,40,41)/t13?,14-,17-,18-,19+,23-/m1/s1 |
| SMILES | CC(CO)C(=O)SCCNC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)COP(=O)(O)OP(=O)(O)OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1OP(=O)(O)O)n2cnc3c(N)ncnc23 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-2-metilpropanotioato de S-[2-[3-[[(2R)-4- (2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-il)-4-hidroxi-3-fosfonooxioxolan-2-il]metoxi-hidroxifosforil]oxi-hidroxifosforil]oxi-2-hidroxi-3,3-dimetilbutanoil]amino]propanoilamino]etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 853.623 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 853.152 |