Learn More
3-Hydroxyisobutyric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16457477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16457477 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16457477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113126
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 3-Hydroxyisobutyric acid is an important interorgan metabolite, an intermediate in the pathways of l-valine and thymine and a good gluconeogenic substrate.
3-Hydroxyisobutyric acid is an important interorgan metabolite, an intermediate in the pathways of l-valine and thymine and a good gluconeogenic substrate.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyisobutyric acid
Forma física Viscous Liquid
CAS 2068-83-9
Color Colorless
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H8O3
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (1200.77 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (960.61 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C(C)CO
Peso molecular (g/mol) 104.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.1
Porcentaje de pureza 92.0%