Learn More
3-Hidroxiindol, TRC
Código de producto. 30009792
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009792 250 mg 250 miligramos
30006239 1 g 1 g
30004290 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30009792 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943505250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 480-93-3
Fórmula molecular C8 H7 N O
Peso molecular (g/mol) 133.15
Sinónimo 1H-Indol-3-ol, Indol-3-ol (7CI,8CI), Indoxyl (6CI), 3-Hydroxyindole
Nombre IUPAC 1H-indol-3-ol
SMILES Oc1c[nH]c2ccccc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyindole
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO/c10-8-5-9-7-4-2-1-3-6(7)8/h1-5,9-10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0528