Learn More
Ácido 3-hidroxihomoftálico, TRC
Código de producto. 30404376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30404376 500 mg -
30407466 1 g 1 g
30399153 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH942843500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 42421-12-5
Fórmula molecular C9H8O5
Peso molecular (g/mol) 196.16
Sinónimo 2,6-Cresotic acid, alpha-carboxy- (7CI), 2-Carboxy-3-hydroxybenzeneacetic acid, 2-(Carboxymethyl)-6-hydroxybenzoic acid
Nombre IUPAC Ácido 2-(carboximetil)-6-hidroxibenzoico
SMILES OC(=O)Cc1cccc(O)c1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyhomophthalic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H8O5/c10-6-3-1-2-5(4-7(11)12)8(6)9(13)14/h1-3,10H,4H2,(H,11,12)(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.0372