Learn More
3-Hydroxyhippuric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16401037
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
16401037 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16401037 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113085
MedChemExpress 3-Hydroxyhippuric acid is an acyl glycine. Acyl glycines are normally minor metabolites of fatty acids.
3-Hydroxyhippuric acid is an acyl glycine. Acyl glycines are normally minor metabolites of fatty acids.
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyhippuric acid
CAS 1637-75-8
Color White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H9NO4
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (426.96 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CNC(C1=CC=CC(O)=C1)=O
Peso molecular (g/mol) 195.17
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.17
Porcentaje de pureza 99.64%
Grado Research
Forma física Sólido
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.