Learn More
Ácido 3-hidroxihexanoico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyhexanoic Acid |
| CAS | 10191-24-9 |
| Notas de grado de pureza | GC |
| Fórmula molecular | C6 H12 O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9) |
| SMILES | CCCC(O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxihexanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 132.158 |
| Show More |