Learn More
Ácido 3-hidroxihexanoico, TRC
Código de producto. 30400194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400194 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30400194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH825320250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyhexanoic Acid
CAS 10191-24-9
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C6 H12 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo (+/-)-3-Hydroxyhexanoic Acid, 3-Hydroxycaproic Acid, 3-Hydroxyhexanoic Acid, β-Hydroxy-n-caproic Acid, β-Hydroxycaproic Acid, β-Hydroxyhexanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-5(7)4-6(8)9/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CCCC(O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxihexanoico
Peso molecular (g/mol) 132.158
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786
Porcentaje de pureza >95