Learn More
Ácido 3-hidroxihexanedioico, TRC
Código de producto. 30399241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399241 5 mg
30394978 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9431005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14292-29-6
Fórmula molecular C6 H10 O5
Peso molecular (g/mol) 162.14
Sinónimo Hexanedioic acid, 3-hydroxy-, 3-Hydroxyhexanedioic acid, 3-Hydroxyadipic acid, β-Hydroxyadipic acid
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxihexanedioico
SMILES OC(CCC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyhexanedioic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O5/c7-4(3-6(10)11)1-2-5(8)9/h4,7H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.0528