Learn More
3-Hidroxihexadecanoilcarnitina sal interna (mezcla de diastereomeros), TRC
Código de producto. 30012755
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012755 1 mg 1 miligramo
30010466 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012755 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9430051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 195207-76-2
Fórmula molecular C23 H45 N O5
Peso molecular (g/mol) 415.61
Sinónimo 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-[(3-hydroxy-1-oxohexadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, (2R)-, 1-Propanaminium, 3-carboxy-2-[(3-hydroxy-1-oxohexadecyl)oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, [1(R)]-, 3-Hydroxyhexadecanoylcarnitine, 3-Hydroxypalmitoylcarnitine, 3-Hydroxyhexadecanoyl L-carnitine, 3-Hydroxypalmitoyl L-carnitine
Nombre IUPAC (3R)-3-(3-hidroxihexadecanoiloxi)-4-(trimetilanianil)butanoato
SMILES CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(=O)O[C@H](CC(=O)[O-])C[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxypalmitoyl L-Carnitine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H45NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-20(25)17-23(28)29-21(18-22(26)27)19-24(2,3)4/h20-21,25H,5-19H2,1-4H3/t20?,21-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.3298
Porcentaje de pureza >95%