Learn More
Ácido 3-hidroxiglutárico, TRC
Código de producto. 30134494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134494 5 mg 5 miligramos
30007711 10 mg 10 miligramos
30008223 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9425805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 638-18-6
Fórmula molecular C5 H8 O5
Peso molecular (g/mol) 148.11
Sinónimo Pentanedioic acid, 3-hydroxy-, Glutaric acid, 3-hydroxy- (7CI,8CI), 3-Hydroxypentanedioic acid, 2,4-Dideoxypentaric acid, 3-Hydroxyglutaric acid, β-Hydroxyglutaric acid
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxipentanedioico
SMILES OC(CC(=O)O)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyglutaric Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI disodium;pentakis(azanylidynemethyl)-(oxoniumylidyne-λ^{4}-azanyl)iron(2+);dihydrate
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.0372
Porcentaje de pureza >95%