Learn More
Éster dimetílico del ácido 3-hidroxiglutárico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyglutaric Acid Dimethyl Ester |
| CAS | 7250-55-7 |
| Fórmula molecular | C7H12O5 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxy-pentanedioic Acid Dimethyl Ester, Dimethyl 3-hydroxyglutarate, NSC 30047 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O5/c1-11-6(9)3-5(8)4-7(10)12-2/h5,8H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | COC(=O)CC(O)CC(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxipentanodioato de dimetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 176.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 176.0685 |