Learn More
3-Hidroxiflavona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11439266
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11439266 1 g 1 g
11449266 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439266 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18110.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 577-85-5 | C15H10O3 | 238.24 g/mol
3-Hydroxyflavone is a reactant involved in studies of photochemically-induced dioxygenase-type CO-release reactivity; phase-transfer protection and deprotection of hydroxychromones; and O-methylation with di-Me carbonate. As a reactant it is involved in the synthesis of biologically active molecules including 2-chloropyridine derivatives for studies of antitumor agents and telomerase inhibitors; dihydrochromenopyrazines and chromenoquinoxalines. It is also involved in studies of its electrochemical properties using voltammetric methodologies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-hidroxiflavona es un reactante que participa en estudios de reactividad de liberación de CO de tipo dioxigenasa inducida fotoquímicamente, en la protección de transferencia de fase y desprotección de hidroxicromonas y en la O-metilación con carbonato di-Me. Como reactante, participa en la síntesis de moléculas biológicamente activas, incluídos los derivados de 2-cloropiridina, en estudios de agentes antitumorales e inhibidores de la telomerasa, dihidrocromomenopirazinas y cromenoquinoxalinas. También participa en estudios de sus propiedades electroquímicas mediante metodologías voltamétricas.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en N,N-DMF y etanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 577-85-5
Fórmula molecular C15H10O3
Peso molecular (g/mol) 238.24
Número MDL MFCD00006832
Clave InChI HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyflavone, flavonol, 3-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, flavon-3-ol, 4h-1-benzopyran-4-one, 3-hydroxy-2-phenyl, flavone, 3-hydroxy, 3-hydroxy-2-phenylchromone, unii-ztg9lss5qh, flavone,3-hydroxy, 3-hf
PubChem CID 11349
ChEBI CHEBI:5078
Nombre IUPAC 3-Hidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES OC1=C(OC2=CC=CC=C2C1=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyflavone
Punto de fusión 168°C to 172°C
Cantidad 1 g
Beilstein 15789
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in N,N-DMF and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza ≥98%