Learn More
Butanoato de 3-hidroxiestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ilo (butirato de estradiol), Mikromol™
Descripción
Butanoato de 3-hidroxiestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ilo (butirato de estradiol)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate) |
| CAS | 18069-79-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate (Estradiol Butyrate) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C22H30O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Butanoate, Estradiol Valerate Imp. F (EP), Estradiol Butyrate, Estradiol Valerate Impurity F |
| SMILES | CCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4[C@H]3CC[C@]12C |
| Peso molecular (g/mol) | 342.47 |
| Cantidad | 100 mg |