Learn More
Benzoato de 3-hidroxiestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ilo (17-benzoato de estradiol), Mikromol™
Código de producto. 30051225
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Förpackningsstorlek
25 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
30051225 25 mg 25 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30051225 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0301.070025
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Benzoato de 3-hidroxiestra-1,3,5(10)-trien-17beta-ilo (17-benzoato de estradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material Estradiol 17-Benzoate
CAS 983-30-2
Nombres de analitos o componentes Estradiol 17-Benzoate
Condiciones de envío Ice pack (-20°C)
Fórmula molecular C25 H28 O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17beta-yl Benzoate, Estradiol Benzoate Imp. D (EP), Estradiol 17-Benzoate, Estradiol Benzoate Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C25H28O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(26)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)28-24(27)16-5-3-2-4-6-16/h2-6,8,10,15,20-23,26H,7,9,11-14H2,1H3/t20-,21-,22+,23+,25+/m1/s1
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5
Nombre IUPAC benzoato de [(8R,9S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Peso molecular (g/mol) 376.49
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 376.2038 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.