Learn More
Pentanoato de 3-hidroxiestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17beta-ilo (valerato de 9,11-dideshidroestradiol), Mikromol™
Código de producto. 18063360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18063360 25 mg 25 miligramos
18012370 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18063360 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0209.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Pentanoato de 3-hidroxiestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17beta-ilo (valerato de 9,11-didehidroestradiol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 9,11-Didehydroestradiol Valerate
CAS 95959-20-9
Nombres de analitos o componentes 9,11-Didehydroestradiol Valerate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C23 H30 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),9(11)-tetraen-17beta-yl Pentanoate, Estradiol Valerate Imp. C (EP), 9,11-Didehydroestradiol Valerate, Estradiol-9-ene valerate, Estradiol Valerate Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C23H30O3/c1-3-4-5-22(25)26-21-11-10-20-19-8-6-15-14-16(24)7-9-17(15)18(19)12-13-23(20,21)2/h7,9,12,14,19-21,24H,3-6,8,10-11,13H2,1-2H3/t19-,20+,21+,23+/m1/s1
SMILES CCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCc4cc(O)ccc4C3=CC[C@]12C
Nombre IUPAC pentanoato de [(8S,13S,14S,17S)-3-hidroxi-13-metil-6,7,8,12,14,15,16,17-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ilo]
Peso molecular (g/mol) 354.48
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.2195 g/mol