Learn More
Éster Metílico de Ácido 3-Hidroxidodecanoico, TRC
Código de producto. 30402875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402875 1 g
30390393 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402875 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9396001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72864-23-4
Fórmula molecular C13 H26 O3
Peso molecular (g/mol) 230.34
Sinónimo (±)-Methyl 3-Hydroxydodecanoate, Methyl 3-Hydroxydodecanoate, Methyl β-Hydroxydodecanoate
Nombre IUPAC metil-3-hidroxidodecanoato
SMILES CCCCCCCCCC(O)CC(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxydodecanoic Acid Methyl Ester
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C13H26O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-12(14)11-13(15)16-2/h12,14H,3-11H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1882