Learn More
3-Hydroxydodecanoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16427477
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16427477 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16427477 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113107
MedChemExpress 3-Hydroxydodecanoic acid is a medium-chain fatty acid associated with fatty acid metabolic disorders.
3-Hydroxydodecanoic acid is a medium-chain fatty acid associated with fatty acid metabolic disorders.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxydodecanoic acid
Forma física Solid
CAS 1883-13-2
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H24O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (462.28 mM; Need ultrasonic)
SMILES CCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 216.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.32
Porcentaje de pureza 98.0%