Learn More
Ácido 3-hidroxidodecenodiáico, TRC
Código de producto. 30133999
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133999 50 mg 50 miligramos
30137847 100 mg 100 miligramos
30004821 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133999 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH93961550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34574-69-1
Fórmula molecular C12H22O5
Peso molecular (g/mol) 246.3
SMILES O=C(O)CC(O)CCCCCCCCC(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxydodecanedioic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H22O5/c13-10(9-12(16)17)7-5-3-1-2-4-6-8-11(14)15/h10,13H,1-9H2,(H,14,15)(H,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 246.1467
Porcentaje de pureza >95%