Learn More
Ácido 3-hidroxidecanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxydecanoic Acid |
| CAS | 14292-26-3 |
| Fórmula molecular | C10H20O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-9(11)8-10(12)13/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13) |
| SMILES | CCCCCCCC(O)CC(=O)O |
| Peso molecular (g/mol) | 188.26 |