Learn More
Ácido 3-hidroxiciclohexano-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid |
| CAS | 606488-94-2 |
| Fórmula molecular | C7 H12 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid (cis- and trans- mixture) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H12O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10) |
| SMILES | OC1CCCC(C1)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-hidroxiciclohexano-1-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 144.168 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 144.079 |