Learn More
Ácido 3-hidroxiciclohexano-1-carboxílico, TRC
Código de producto. 30396976
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30396976 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30396976 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950113100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxycyclohexane-1-carboxylic acid
CAS 606488-94-2
Fórmula molecular C7 H12 O3
Cantidad 100 mg
Sinónimo 3-Hydroxycyclohexanecarboxylic Acid (cis- and trans- mixture)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12O3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)10/h5-6,8H,1-4H2,(H,9,10)
SMILES OC1CCCC(C1)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-hidroxiciclohexano-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 144.168
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.079