Learn More
3-hidroxiciclohexan-1-uno, TRC
Código de producto. 30138753
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138753 50 mg 50 miligramos
30133981 10 mg 10 miligramos
30012679 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138753 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH95494050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 823-19-8
Fórmula molecular C6H10O2
Peso molecular (g/mol) 114.14
Nombre IUPAC 3-hidroxiciclohexan-1-one
SMILES OC1CCCC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-hydroxycyclohexan-1-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H10O2/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h5,7H,1-4H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.0681