Learn More
3-Hidroxicriseno, TRC
Código de producto. 30006609
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006609 100 mg 100 miligramos
30004526 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006609 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH750055100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63019-39-6
Fórmula molecular C18 H12 O
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo 3-Chrysenol;
Nombre IUPAC crisen-3-ol
SMILES Oc1ccc2ccc3c4ccccc4ccc3c2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxychrysene
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12O/c19-14-8-5-13-7-9-16-15-4-2-1-3-12(15)6-10-17(16)18(13)11-14/h1-11,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0888