Learn More
3-Hidroxiclorpromazina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30403814
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403814 5 mg
30400941 1 mg
30391467 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30403814 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9506205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17800-28-1
Fórmula molecular C17 H19 Cl N2 O S . H Cl
Peso molecular (g/mol) 371.325
Sinónimo 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-10H-phenothiazin-3-ol Hydrochloride, 2-Chloro-10-[3-(dimethylamino)propyl]-phenothiazin-3-ol Hydrochloride
Nombre IUPAC 2-cloro-10-[3-(dimetilamino)propil]fenotiazina-3-ol; Cloruro
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cc(O)c(Cl)cc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxychlorpromazine Hydrochloride
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19ClN2OS.ClH/c1-19(2)8-5-9-20-13-6-3-4-7-16(13)22-17-11-15(21)12(18)10-14(17)20;/h3-4,6-7,10-11,21H,5,8-9H2,1-2H3;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.067