Learn More
(± Ácido )-3-hidroxibutírico (grado técnico), TRC
Código de producto. 30407953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30407953 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30407953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH3242601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybutanoic Acid
CAS 300-85-6
Fórmula molecular C4 H8 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Butanoic acid, 3-hydroxy-, Butyric acid, 3-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybutanoic acid, (±)-3-Hydroxy-n-butyric acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid, (±)-3-Hydroxybutyric acid, (±)-β-Hydroxybutyric acid, 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric acid, DL-β-Hydroxybutyric acid, NSC 3806, β-Hydroxy-n-butyric acid, β-Hydroxybutanoic acid, β-Hydroxybutyric acid
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O3/c1-3(5)2-4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(H,6,7)
SMILES CC(O)CC(=O)O
Nombre IUPAC 3-ácido hidroxibutanoico
Peso molecular (g/mol) 104.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.0473