Learn More
3-Hydroxybutyric acid, MedChemExpress
Código de producto. 16495576
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16495576 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16495576 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY113378
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress 3-Hydroxybutyric acid (β-Hydroxybutyric acid) is a metabolite that is elevated in type I diabetes. 3-Hydroxybutyric acid can modulate the properties of membrane lipids.
3-Hydroxybutyric acid (β-Hydroxybutyric acid) is a metabolite that is elevated in type I diabetes. 3-Hydroxybutyric acid can modulate the properties of membrane lipids.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybutyric acid
Forma física Solid
CAS 300-85-6
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H8O3
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Sinónimo β-Hydroxybutyric acid
Información de solubilidad H2O : 250 mg/mL (2401.54 mM; Need ultrasonic) ∣0.1 M NaOH : 100 mg/mL (960.61 mM; ultrasonic and adjust pH to 6 with NaOH)
SMILES CC(O)CC(O)=O
Peso molecular (g/mol) 104.1
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.1
Porcentaje de pureza 98.0%