Learn More
Ácido 3-hidroxibutírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403937
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15403937 25 g 25 g
15493927 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15403937 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30426.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104.105 g/mol
3-Hydroxybutyric acid is used in enantioselective synthesis of D-(-)-3-hydroxybutyric acid by escherichia coli. It forms films of random copolymer with (R)-3-hydroxypentanoic acid, (R)-3-hydroxyhexanoic acid, 4-hydroxybutyric acid, 6-hydroxyhexanoic acid and (S,S)-lactide by the melt-crystallized method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 3-hidroxibutírico se utiliza en la síntesis enantioselectiva del ácido D-(-)-3-hidroxibutírico por Escherichia coli. Si se utiliza el método de cristalización por fusión, forma películas de copolímero aleatorio con ácido (R)-3-hidroxipentanoico, ácido (R)-3-hidroxihexanoico, ácido 4-hidroxibutirico, ácido 6-hidroxihexanoico y (S,S)-lactida.
Solubilidad
Miscible con agua, alcohol y éter.
Notas
Higroscópico. Incompatible con ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-85-6
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.105
Número MDL MFCD00004546
Clave InChI WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
Nombre IUPAC 3-ácido hidroxibutanoico
SMILES CC(CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybutyric acid
Punto de fusión 36°C to 39°C
Olor Odorless
Cantidad 25 g
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,4816
Información de solubilidad Miscible with water,alcohol and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.1
Porcentaje de pureza 98%