Learn More
Ácido 3-hidroxibutírico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10192530 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10192530 5 g Frasco de vidrio 5 g
10245110 10 g Frasco de vidrio 10 g
10239743 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10192530 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121050050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.75€
    73.65€ / 5 g
    Ahorro 13.10€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 300-85-6 | C4H8O3 | 104.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 300-85-6
Fórmula molecular C4H8O3
Peso molecular (g/mol) 104.11
Número MDL MFCD00004546
Clave InChI WHBMMWSBFZVSSR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 3-hydroxy, beta-hydroxybutyric acid, dl-beta-hydroxybutyric acid, beta-hydroxybuttersaeure, 3 hba, 3-hydroxybuttersaeure, beta-hydroxy-n-butyric acid, 3 hydroxybutyrate, butyric acid, 3-hydroxy
PubChem CID 441
ChEBI CHEBI:20067
Nombre IUPAC 3-ácido hidroxibutanoico
SMILES CC(CC(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybutyric acid
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.1260g/mL
Punto de ebullición 118.0°C to 120.0°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 112°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95&percent;
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CO2H
Índice de refracción 1.4420 to 1.4440
Cantidad 5 g
Beilstein 03, 307
Fieser 14,178
Índice Merck 15, 4855
Gravedad específica 1.126
Información de solubilidad Solubility in water: >10% in water. Other solubilities: soluble in alcohol,ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.11
Porcentaje de pureza 95%
Grado Técnico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxybutyric acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.