Learn More
3-hidroxibutiranilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxybutyranilide |
| CAS | 1954-91-2 |
| Fórmula molecular | C10 H13 N O2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | N-Phenyl-3-hydroxybutanamide, 3-Hydroxy-N-phenylbutanamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H13NO2/c1-8(12)7-10(13)11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,12H,7H2,1H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(O)CC(=O)Nc1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | 3-hidroxi-N-fenilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 179.216 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.095 |