Learn More
Dimetilacetal de 3-hidroxibutiraldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxybutyraldehyde Dimethyl Acetal |
| CAS | 39562-58-8 |
| Fórmula molecular | C6H14O3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Aldol Dimethyl Acetal, 4,4-Dimethoxy-2-butanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O3/c1-5(7)4-6(8-2)9-3/h5-7H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(CC(C)O)OC |
| Nombre IUPAC | 4,4-dimetoxibutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 134.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 134.0943 |