Learn More
3-hidroxibiuret, Mikromol™
Código de producto. 17959504
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17959504 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17959504 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0895.050025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-hidroxibiuret
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybiuret
CAS 4381-13-9
Nombres de analitos o componentes 3-Hydroxybiuret
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C2 H5 N3 O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Imidodicarbonic diamide, 2-hydroxy-, Biuret, 3-hydroxy- (6CI,8CI), 2-Hydroxyimidodicarbonic diamide, 3-Hydroxybiuret
Fórmula InChI InChI=1S/C2H5N3O3/c3-1(6)5(8)2(4)7/h8H,(H2,3,6)(H2,4,7)
SMILES NC(=O)N(O)C(=O)N
Nombre IUPAC 1-carbamoil-1-hidroxiurea
Peso molecular (g/mol) 119.08
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0331 g/mol