Learn More
Diclorhidrato de 3-hidroxibencilhidracina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687392 1 g Frasco de vidrio 1 g
10378360 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687392 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 229030010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 81012-99-9 | Molecular Formula: C7H12Cl2N2O | Molecular Weight: 211.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81012-99-9
Fórmula molecular C7H12Cl2N2O
Peso molecular (g/mol) 211.09
Número MDL MFCD00044695
Clave InChI ONOJPUDFIOEGCX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinylmethyl phenol dihydrochloride, alpha-hydrazino-m-cresol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine 2hcl, 3-hydrazinomethyl phenol dihydrochloride, 3-hydroxybenzylhydrazine hydrochloride, m-hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl-phenol dihydrochloride, phenol, 3-hydrazinomethyl-, dihydrochloride, 3-hydrazinomethyl phenol, chloride, chloride
PubChem CID 2724402
Nombre IUPAC 3-(hidrazinilmetil)fenol; diclorhidrato
SMILES [H+].[H+].[Cl-].[Cl-].NNCC1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 138°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H4CH2NHNH2·2HCl
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 211.09
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo adherente
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Hydroxybenzylhydrazine dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.