Learn More
3-Hidroxibencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15467557
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15467557 1 g 1 g
15487557 250 mg 250 miligramos
15477557 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15467557 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35708.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73604-31-6 | Molecular Formula: C7H9NO | Molecular Weight: 123.16 g/mol
3-Hydroxybenzylamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-hidroxibencilamina se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua y etanol.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73604-31-6
Fórmula molecular C7H9NO
Peso molecular (g/mol) 123.16
Número MDL MFCD00798977
Clave InChI JNZYADHPGVZMQK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminomethyl phenol, 3-hydroxybenzylamine, phenol, 3-aminomethyl, 3-hydroxybenzylamine, 3-hydroxyphenyl methylamine, 3-aminomethyl-phenol, 3-hydroxy-benzylamine, 3-hydroxyphenyl methylamine
PubChem CID 735894
Nombre IUPAC 3-(aminometil)fenol
SMILES NCC1=CC(O)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzylamine
Punto de fusión 170°C to 173°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3259
Sensibilidad Air sensitive
Información de solubilidad Soluble in water and ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.15
Porcentaje de pureza 97%