Learn More
Alcohol 3-hidroxibencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxybenzyl Alcohol |
| CAS | 620-24-6 |
| Fórmula molecular | C7H8O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 3-Hydroxybenzenemethanol, m-Hydroxybenzyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)phenol, KSD 2405, NSC 60735 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-4,8-9H,5H2 |
| SMILES | OCc1cccc(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 3-(hidroximetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 124.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 124.0524 |