Learn More
Alcohol 3-hidroxibencílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11408566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11408566 5 g 5 g
11418566 25 g 25 g
11428566 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11408566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15981.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 620-24-6 | C7H8O2 | 124.139 g/mol
3-Hydroxybenzyl alcohol is used as an intermediate to produce other chemicals like 3-Oxy-1'-acetoxy-1-methyl-benzol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El alcohol 3-hidroxibencílico se usa como intermediario para producir otros productos químicos como 3-oxi-1′-acetoxi-1-metil-benzol.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 620-24-6
Fórmula molecular C7H8O2
Peso molecular (g/mol) 124.139
Número MDL MFCD00004643
Clave InChI OKVJCVWFVRATSG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxymethyl phenol, benzenemethanol, 3-hydroxy, 3-methylolphenol, m-hydroxybenzyl alcohol, 3-hydroxybenzenemethanol, benzyl alcohol, m-hydroxy, 3-hydroxybenzylalcohol, 3-oh-benzyl-alcohol, 3-hydroxymethyl-phenol
PubChem CID 102
ChEBI CHEBI:17069
Nombre IUPAC 3-(hidroximetil)fenol
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzyl alcohol
Punto de fusión 69°C to 72°C
Densidad 1.16
Punto de ebullición ∼300°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 2041500
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 98%