Learn More
3-hidroxibenzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499206
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499206 5 g 5 g
11489206 1 g 1 g
11409216 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499206 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18061.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 13020-57-0 | C13H10O2 | 198.221 g/mol
3-Hydroxybenzophenone is a benzophenone metabolite with potential estrogenic and anti-androgenic activity. is a more attractive hydrogen bonding co-material for MCPBA, as the 3-hydroxyl group is unable to form an intramolecular hydrogen bond. It is commonly used as a radical and cationic photo initiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-hidroxibenzofenona es un metabolito de benzofenona con potencial actividad estrogénica y antiandrogénica. Es un material complementario de enlace de hidrógeno más atractivo para el mCPBA, ya que el grupo 3-hidroxilo no puede formar un enlace de hidrógeno intramolecular. Se utiliza comúnmente como un radical y fotoiniciador catiónico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo y DCM. Acetato de etilo.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13020-57-0
Fórmula molecular C13H10O2
Peso molecular (g/mol) 198.221
Número MDL MFCD00002297
Clave InChI SHULEACXTONYPS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxybenzophenone, 3-hydroxyphenyl phenyl methanone, m-hydroxybenzophenone, methanone, 3-hydroxyphenyl phenyl, 3-hydroxy-benzophenon, dsstox_cid_27856, dsstox_rid_82609, dsstox_gsid_47880, 3-hydroxyphenyl phenyl ketone
PubChem CID 83050
Nombre IUPAC (3-hidroxifenil)-fenilmetanona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC(=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzophenone
Punto de fusión 113°C to 115°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in Chloroform,DCM. Ethyl Acetate.
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.22
Porcentaje de pureza 99%