Learn More
3-Hidroxibenzo[c]fenarteno, TRC
Código de producto. 30012742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012742 10 mg 10 miligramos
30004767 25 mg 25 miligramos
30011218 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94972810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22717-95-9
Fórmula molecular C18H12O
Peso molecular (g/mol) 244.29
Sinónimo Benzo[c]phenanthren-3-ol, NSC 171265;
Nombre IUPAC benzo[g]fenantra-3-ol
SMILES Oc1ccc2c(ccc3ccc4ccccc4c23)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzo[c]phenanthrene
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H12O/c19-15-9-10-17-14(11-15)8-7-13-6-5-12-3-1-2-4-16(12)18(13)17/h1-11,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 244.0888