Learn More
3-Hidroxibenzohidracida, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11356906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11356906 5 g 5 g
11346906 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11356906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04357.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-04-2027
Añadir a la cesta
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5818-06-4
Número MDL MFCD00014759
ChEBI CHEBI:39411
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzhydrazide
Punto de fusión 157°C to 159°C
Fórmula molecular C17H16Cl2O3
Cantidad 5 g
Beilstein 638933
Sinónimo chloropropylate, chlorpropylat, chlorpropylate, rospin, acaralate, chlormite, gesakur, rospine, rospan, isopropyl 4,4'-dichlorobenzilate
Clave InChI AXGUBXVWZBFQGA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)OC(=O)C(C1=CC=C(C=C1)Cl)(C2=CC=C(C=C2)Cl)O
Nombre IUPAC 2,2-bis(4-clorofenilo)-2-hidroxiacetato de propan-2-ilo
Peso molecular (g/mol) 339.21
PubChem CID 22094
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%