Learn More
3-Hidroxibenzohidracida, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346906 1 g 1 g
11356906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04357.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 31-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5818-06-4 | C7H8N2O2 | 152.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5818-06-4
Número MDL MFCD00014759
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzhydrazide
Punto de fusión 157°C to 159°C
Fórmula molecular C7H8N2O2
Cantidad 1 g
Beilstein 638933
Sinónimo 3-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoic hydrazide, m-hydroxybenzohydrazide, m-hydroxybenzhydrazide, 3-hydroxybenzoylhydrazine, benzoylhydrazine, m-hydroxy, 3-???phenol, 3-hydroxy benzhydrazide, 3-hydroxy benzohydrazide, 3-hydroxy-benzohydrazide
Clave InChI OACGSLLKFCMXSX-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C(=O)NN
Nombre IUPAC 3-hidroxibenzohidracida
Peso molecular (g/mol) 152.15
PubChem CID 79889
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%