Learn More
Ácido 3-hidroxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349605
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349605 5 g 5 g
11339605 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349605 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19061.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 87199-18-6 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87199-18-6
Fórmula molecular C6H7BO3
Peso molecular (g/mol) 137.93
Número MDL MFCD01074603
Clave InChI WFWQWTPAPNEOFE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyphenyl boronic acid, 3-hydroxybenzeneboronic acid, 3-hydroxyphenylboronicacid, 3-hydroxyphenyl boranediol, m-hydroxyphenylboronic acid, boronic acid, 3-hydroxyphenyl, pubchem1728, 3-boronophenol, acmc-209qip, 3-hydroxyphenyboronic acid
PubChem CID 2734359
Nombre IUPAC ácido (3-hidroxifenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzeneboronic acid
Punto de fusión 208°C to 210°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3240771
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.93
Porcentaje de pureza 97%