Learn More
3-Hidroxibenzaldehído, TRC
Código de producto. 17924845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17924845 250 g 250 g
17921915 100 g 100 g
17992495 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17924845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH828965250G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-83-4
Fórmula molecular C7 H6 O2
Peso molecular (g/mol) 122.12
Sinónimo Benzaldehyde, 3-hydroxy-, Benzaldehyde, m-hydroxy- (8CI), 3-Hydroxybenzaldehyde, 3-Formylphenol, 5-Hydroxybenzaldehyde, NSC 3504, m-Formylphenol, m-Hydroxybenzaldehyde
Nombre IUPAC 3-hidroxibenzaldehído
SMILES Oc1cccc(C=O)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzaldehyde
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-2-1-3-7(9)4-6/h1-5,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.0368