Learn More
3-Hidroxibenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470014
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
11470014 500 g 500 g
11339479 25 g 25 g
11460014 100 g 100 g
3 options
Código de producto. 11470014
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13541.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-83-4 | C7H6O2 | 122.123 g/mol
3-Hydroxybenzaldehyde is used as an ionophore, during the development of an highly selective and sensitive PVC membrane sensor, which can be used as a Tb3+ ion selective electrode.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 3-hidroxibenzaldehído se utiliza como ionóforo, durante el desarrollo de un sensor de membrana de PVC altamente selectivo y sensible, que puede usarse como electrodo selectivo de iones Tb3+.
Solubilidad
Soluble en DMSO y metanol
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-83-4
Fórmula molecular C7H6O2
Peso molecular (g/mol) 122.123
Número MDL MFCD00003368
Clave InChI IAVREABSGIHHMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-formylphenol, m-hydroxybenzaldehyde, 3-formylphenol, benzaldehyde, 3-hydroxy, meta-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, m-hydroxy, 3-hydroxy-benzaldehyde, 3-hydroxy benzaldehyde, 3-hydroxybenzaldehyd, 3-hydroxylbenzaldehyde
PubChem CID 101
ChEBI CHEBI:16207
Nombre IUPAC 3-hidroxibenzaldehído
SMILES C1=CC(=CC(=C1)O)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxybenzaldehyde
Punto de fusión 102°C to 105°C
Punto de ebullición 191°C (50 mmHg)
Cantidad 500 g
Beilstein 507099
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in DMSO and Methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.12
Porcentaje de pureza 97%