Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxiazetidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15545086 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15545086 5 g 5 g
15535086 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15545086 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360570050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 18621-18-6
Fórmula molecular C3H7NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 109.56
Clave InChI UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
PubChem CID 2759290
Nombre IUPAC azetidin-3-ol; clorhidrato
SMILES C1C(CN1)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Punto de fusión 85.0°C to 90.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.56
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-HYDROXYAZETIDINE HYDROCHLORIDE, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.