Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxiazetidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15535086 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15535086 1 g 1 g
15545086 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15535086 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 360570010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 18621-18-6
Fórmula molecular C3H7NO·HCl
Peso molecular (g/mol) 109.56
Clave InChI UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
PubChem CID 2759290
Nombre IUPAC azetidin-3-ol; clorhidrato
SMILES C1C(CN1)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Punto de fusión 85.0°C to 90.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.56
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-HYDROXYAZETIDINE HYDROCHLORIDE, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.