Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxiazetidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Hydroxyazetidine hydrochloride is an building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic and a useful intermediate in the synthesis of polypeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de 3-hidroxiazetidina es un compuesto básico que se ha utilizado en la síntesis reciente de un antibiótico de fluoroquinolona y un intermedio útil en la síntesis de polipéptidos.
Solubilidad
Soluble en agua, DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado del agua, la humedad y agentes oxidantes.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | 3-Hydroxyazetidine hydrochloride |
| Punto de fusión | 85°C to 90°C |
| Cantidad | 5 g |
| Sensibilidad | Hygroscopic |
| Información de solubilidad | Soluble in water,DMSO,methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 109.56 |
| Porcentaje de pureza | 97% |