Learn More
Clorhidrato de 3-hidroxiazetidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11475570 1 g 1 g
15433317 250 mg 250 miligramos
11485570 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475570 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25842.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18621-18-6 | C3H8ClNO | 109.553 g/mol
3-Hydroxyazetidine hydrochloride is an building block used in a recent synthesis of a fluoroquinolone antibiotic and a useful intermediate in the synthesis of polypeptides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 3-hidroxiazetidina es un compuesto básico que se ha utilizado en la síntesis reciente de un antibiótico de fluoroquinolona y un intermedio útil en la síntesis de polipéptidos.
Solubilidad
Soluble en agua, DMSO y metanol.
Notas
Higroscópico. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado del agua, la humedad y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18621-18-6
Fórmula molecular C3H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 109.553
Número MDL MFCD02683887
Clave InChI UQUPQEUNHVVNKW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-hydroxyazetidine hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride, 3-hydroxyazetidine hcl, azetidin-3-ol hcl, 3-azetidinol hydrochloride, azetidin-3-ol hydrochloride salt, 3-azetidinol, hydrochloride, 3-hydroxy-azetidine hydrochloride, azetidin-3-ol, hydrochloride salt, 3-hydroxy-1-azetidine hydrochloride
PubChem CID 2759290
Nombre IUPAC azetidin-3-ol; clorhidrato
SMILES C1C(CN1)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyazetidine hydrochloride
Punto de fusión 85°C to 90°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Hygroscopic
Información de solubilidad Soluble in water,DMSO,methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.56
Porcentaje de pureza 97%