Learn More
3-Hidroxiazetidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 17271186 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17271186 5 g 5 g
17261186 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17271186 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 467210050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 45347-82-8 | C3H7NO | 73.10 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 45347-82-8
Fórmula molecular C3H7NO
Peso molecular (g/mol) 73.10
Número MDL MFCD03695446
Clave InChI GMWFCJXSQQHBPI-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC azetidina-3-ol
SMILES OC1CNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyazetidine
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 73.09