Learn More
Ácido 3-hidroxiyantránilico, TRC
Código de producto. 30010944
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010944 1 g 1 g
30009300 100 mg 100 miligramos
30009726 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010944 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8017901G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 548-93-6
Fórmula molecular C7 H7 N O3
Peso molecular (g/mol) 153.14
Sinónimo Benzoic acid, 2-amino-3-hydroxy-, Anthranilic acid, 3-hydroxy- (8CI), 2-Amino-3-hydroxybenzoic acid, 3-Hydroxyanthranilic acid, NSC 522891
Nombre IUPAC ácido 2-amino-3-hidroxibenzoico
SMILES Nc1c(O)cccc1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyanthranilic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.0426
Porcentaje de pureza >95%