Learn More
3-Hydroxyanthranilic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16489306
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16489306 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16489306 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW001171
MedChemExpress 3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.
3-Hydroxyanthranilic acid is a tryptophan metabolite in the kynurenine pathway.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyanthranilic acid
CAS 548-93-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H7NO3
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (326.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(O)=C1N
Peso molecular (g/mol) 153.14
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 153.14
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Polvo
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism