Learn More
Ácido 3-hidroxiantranílico-d3, TRC
Código de producto. 30395728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30395728 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30395728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8017921MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Hydroxyanthranilic Acid-d3
CAS 1794970-56-1
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C7 2H3 H4 N O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2-Amino-4,5,6-trideuterio-3-hydroxybenzoic acid, 2-Amino-3-hydroxybenzoic-4,5,6-D3 acid, 3-Hydroxyanthranilic acid-d3
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7NO3/c8-6-4(7(10)11)2-1-3-5(6)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D
SMILES [2H]c1c([2H])c(O)c(N)c(C(=O)O)c1[2H]
Nombre IUPAC Ácido 2-amino-4,5,6-trideuterio-3-hidroxibenzoico
Peso molecular (g/mol) 156.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0614
Porcentaje de pureza >95